1.05099
Hidrogenofosfato de di-potasio trihidratado
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Hidrogenofosfato de di-potasio trihidratado
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
densidad aparente
800 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clave InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Valor de pH (5 %; agua): 9,1 - 9,3
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsénico): ≤ 0,00005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
Na (Sodio): ≤ 0,1 %
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable