Documentos
1.06586
Supelco
Fosfato de sodio dibásico
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Fosfato de sodio dibasic, Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio, Hidrogenofosfato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
141.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Linkage
Sustituye a: SX0720; SX0720-1; SX0720-5; SX0720-7; SX0720-20
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica): ≥ 99,0 %
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
Valor de pH (5 %; agua, 25 °C): 8,7 - 9,3
Cloruros (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,001 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0003 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
K (Potasio): ≤ 0,01 %
Pb (Plomo): ≤ 0,001 %
Pérdida por desecación (105 °C): ≤ 0,2 %
Se ajusta a ACS, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.