Documentos
16-201
Sigma-Aldrich
Proteína G agarosa/ADN de esperma de salmón, 2,5 ml
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Sinónimos:
ChIP agarose beads, ChIP agaraose G beads
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
suitability
suitable for immunoprecipitation
shipped in
wet ice
General description
La proteína G recombinante tiene una afinidad muy elevada por las regiones Fc de las moléculas de IgG. La inmovilización de la proteína G en las microesferas crea una resina de afinidad que puede utilizarse para purificar fracciones de IgG de suero sin elaborar, líquido ascítico o medios de cultivo celular.
Proteína G recombinante unida covalentemente a la agarosa mediante enlace de bromuro de cianógeno. El ADN de esperma de salmón tratado con ultrasonidos bloquea los sitios de unión inespecíficos del ADN en la proteína G agarosa cuando se recolectan inmunocomplejos para inmunoprecipitaciones de cromatina (ensayos de ChIP).
Packaging
2,5 ml de microesferas envasadas proporcionadas como una pasta de gel al 50 % para un volumen final de 5 ml.
Quality
Evaluada habitualmente en inmunoprecipitación de cromatina para preaclarar el sobrenadante de células HeLa tratadas con butirato de sodio y posterior inmunoprecipitación de ADN reticulado a histonas acetiladas
Physical form
2,5 ml de microesferas envasadas que contienen 1 mg de ADN de esperma de salmón tratado con ultrasonidos, 2,5 mg de BSA y aproximadamente 5 mg de proteína G recombinante proporcionada como pasta de gel al 50 % para un volumen final de 5 ml por vial. Suspendido en Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0, que contiene azida sódica al 0,05 %. Suspensión líquida.
Storage and Stability
1 año a 4°C desde la fecha de envío.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yang Tang et al.
Molecular plant, 10(2), 260-273 (2016-11-24)
Light is a crucial environmental signal that promotes photomorphogenesis, the developmental process with a series of light-dependent alterations for plants to adapt various external challenges. Chromatin modification has been proposed to be involved in such light-mediated growth, but the underlying
Kyster K Nanan et al.
Nucleic acids research, 45(22), 12780-12797 (2017-12-16)
Actively transcribed genes adopt a unique chromatin environment with characteristic patterns of enrichment. Within gene bodies, H3K36me3 and cytosine DNA methylation are elevated at exons of spliced genes and have been implicated in the regulation of pre-mRNA splicing. H3K36me3 is
Fen Hu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 569-575 (2018-02-06)
Human embryo lung cellular protein interacting with severe acute respiratory syndrome-coronavirus nonstructural protein-10 (HEPIS) is a novel transcriptional repressor, the expression profile and promoter activity of which have not been well studied. In the present study, in situ hybridization of
Kyung-Soon Park et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 31(2), 282-292 (2012-11-22)
Self-renewal and pluripotency are hallmark properties of pluripotent stem cells, including embryonic stem cells (ESCs) and iPS cells. Previous studies revealed the ESC-specific core transcription circuitry and showed that these core factors (e.g., Oct3/4, Sox2, and Nanog) regulate not only
MUC1 regulates nuclear localization and function of the epidermal growth factor receptor.
Bitler, BG; Goverdhan, A; Schroeder, JA
Journal of Cell Science null
Contenido relacionado
Reactivos y recursos de interacción entre proteínas y ácidos nucleicos para investigar las interacciones proteína-ARN, proteína-ADN proteínas-proteínas, y las aplicaciones asociadas.
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.