16-663
Microesferas magnéticas de proteína A+G Magna ChIP®
provides a rapid, reproducible and efficient collection of immunocomplexes for ChIP and RIP assays
Sinónimos:
ChIP magnetic A+G beads, ChIP magnetic A/G beads, ChIP magnetic beads
Quality Level
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
storage condition
do not freeze
particle size
~3 μm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
La inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP) se ha adaptado ampliamente para el estudio de la distribución en todo el genoma y específica de genes de proteínas específicas de unión al ADN y al ARN o modificaciones de proteínas. Igual que los análisis de inmunoprecipitación de proteínas convencionales, la CHIP implica el aislamiento de inmunocomplejos utilizando un medio sólido, como agarosa o microesferas magnéticas, acopladas a la proteína A o a la proteína G recombinantes de unión a la IgG. Los experimentos que compararon la proteína A frente a la proteína G frente a mezclas de mciroesferas con proteína A/G revelaron que una mezcla de microesferas con de proteína A y G funcionó bien con una amplia variedad de isotipos de anticuerpos. El uso de mezclas de microesferas con proteína A/G eliminó la necesidad de considerar qué microesferas o kit utilizar para que coincidan con una combinación concreta de afinidad de unión a anticuerpos/microesfera. Además de simplificar el procedimiento, comparando el uso de proteína A o proteína G solas, las mezclas de microesferas magnética con proteína A/G mejoraban los cocientes señal a ruido sin reducir la recuperación de la cromatina de entrada en los análisis de ChIP.
Application
Esta mezcla de microesferas magnéticas con proteína A+G permite el uso de una gama más amplia de anticuerpos que las proteínas A o G solas, y proporciona una recopilación rápida, reproducible y eficiente de inmunocomplejos para análisis de inmunoprecipitaciones de cromatina (ChIP) e inmunoprecipitaciones de ARN (RIP).
Utilice 20 µl de suspensión de microesferas por aplicación de ChIP. Incluye suficientes reactivos para 50 reacciones de precipitación. Disperse las microesferas a fondo antes de pipetear mediante agitación rápida en Vórtex.
Se utiliza para detectar/cuantificar: Proteína A+G
Utilice 20 µl de suspensión de microesferas por aplicación de ChIP. Incluye suficientes reactivos para 50 reacciones de precipitación. Disperse las microesferas a fondo antes de pipetear mediante agitación rápida en Vórtex.
Se utiliza para detectar/cuantificar: Proteína A+G
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP) utilizando extractos nucleares HeLa y el kit Magna ChIP® A (Nº de ref. 17-610).
Physical form
Suspensión líquida. Se suministra como pasta de microesferas magnéticas en disolución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, con Tween®-20 al 0,01 %y azida sódica al 0,09 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de envío. No congelar.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_c