Saltar a
PROTGA-RO
Roche
Proteína G agarosa
>98% (HPLC and SDS-PAGE), suspension
Sinónimos:
agarosa, proteína g
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
2 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 509,00
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 752,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.54
Form:
suspension
Assay:
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
US$ 509,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
form
suspension
packaging
pkg of 15 mL (05015952001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719416001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11243233001 [settled resin volume])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
La proteína G se aisló inicialmente de la G148, una cepa estreptocócica del grupo G humano. Es una proteína de la pared celular y muestra una gran afinidad por la IgG (inmunoglobulina G). Tiene un peso molecular de unos 30 000 Da. Interactúa con todas las subclases de IgG humana y también se une a las IgG de ratón, conejo y cabra.[1]
Application
La cromatografía de afinidad con proteína G-agarosa, como con proteína A-agarosa, es el método de elección para la purificación de IgG de muchas especies. Se ha utilizado como pre-clarificador durante-
Biochem/physiol Actions
La proteína G es una proteína de la pared celular, aislada de una cepa bacteriana específica que tiene sitios de unión específicos para ciertas clases de inmunoglobulinas de diferentes especies. La proteína G se une a casi todas las subclases de IgG, pero no a otras clases de inmunoglobulinas.
Capacidad de adsorción: 20 mg de IgG humana (policlonal)/ml (la IgG se carga a pH 7,0 y eluye con glicina 200 mM, pH 2,8)
Estructura: la proteína G recombinante (E. coli, Pm = 22 000) se acopla covalentemente a gránulos de agarosa al 4% reticulada: 2,5 mg de proteína G (pureza>98 %)/1 ml de gel
Features and Benefits
Contenido
Gel pre-hinchado, listo para usar, 2 ml o 5 ml de gel (volumen de gel asentado) en tampón que contiene etanol al 14-19% como conservante, no estéril.
Proteína G contenido: 2,5 mg/ml de gel pre-hinchado
Analysis Note
Pureza: >98 % (HPLC, SDS-PAGE); totalmente libre de enterotoxinas estafilocócicas.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PROTAA-ROP817016-201
assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
form
suspension
form
suspension
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
packaging
pkg of 15 mL (05015952001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11243233001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719416001 [settled resin volume])
packaging
pkg of 15 mL (05015979001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719408001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11134515001 [settled resin volume])
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Upstate®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteína G agarosa
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)