Documentos
16-125
Millipore
Proteína A agarosa
Protein A Agarose Beads for the purification of human, mouse & rabbit immunoglobins.
Sinónimos:
Protein A resin
About This Item
UNSPSC Code:
41116133
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.56
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
Categorías relacionadas
General description
El adsorbente por afinidad proteína A que posee una elevada capacidad de unión a anticuerpos se utiliza significativamente para la purificación de productos biofarmacéuticos. Las microesferas de proteína A agarosa contienen suficiente proteína A unida covalentemente para una capacidad de unión de 20+/-2 miligramos de IgG humana por 1 mililitro.
Application
La proteína A agarosa se ha utilizado en inmunoprecipitación. Es adecuada para la purificación de inmunoglobulinas humanas, de ratón y de conejo.
Quality
Evaluadas sistemáticamente mediante inmunoprecipitación con anticuerpo anti-fosfotirosina de proteínas que contienen fosfotirosina de un lisado de células A431 estimuladas con EGF (05-321)
Physical form
agua que contiene timerosal al 0,01%
Storage and Stability
1 año a 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Identification of regions within the four small subunits of human replication factor C required for complex formation and DNA replication
Uhlmann, F., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 10065-10071 (1997)
D K Fuhrer et al.
The Journal of biological chemistry, 270(42), 24826-24830 (1995-10-20)
Protein tyrosine phosphorylation and thus dephosphorylation are part of the interleukin (IL)-11 response in mouse 3T3-L1 cells. We report here for the first time the involvement and interactions of the SH2-containing protein tyrosine phosphatase Syp in the IL-11 signal transduction
Activation of endothelin ETA receptors induces phosphorylation of alpha1b-adrenoreceptors in Rat-1 fibroblasts
Vazquez-Prado, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 27330-27337 (1997)
Chronic stimulation of Nod2 mediates tolerance to bacterial products.
Hedl, Matija, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 104, 19440-19445 (2007)
Pertussis toxin-sensitive G proteins as mediators of the signal transduction pathways activated by cytomegalovirus infection of smooth muscle cells.
Shibutani, T, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 100, 2054-2061 (1997)