Merck
1.37037
SAFC
Cloruro de guanidinio
EMPROVE® EXPERT, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Guanidina hydrochloride, Clorhidrato de guanidinio, Carbamimidoylazanium chloride, Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-002-3
agency
NF
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
RNase and DNase free
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
188 °C
solubility
2150 g/L
density
1.3 g/cm3 (lit.)
bulk density
550‑620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el compuesto químico adecuado que se ajuste a sus requisitos de fabricación farmacéutica y biofarmacéutica, así como a las exigencias normativas, puede ser un reto complicado. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra cartera de productos SAFC® de gran calidad para la fabricación farmacéutica y biofarmacéutica supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) pertinentes.
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Application
Agente caotrópico fuerte, útil para la desnaturalización y posterior replegamiento de las proteínas. Este fuerte desnaturalizante puede solubilizar las proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto puede utilizarse como el primer paso en el replegamiento de las proteínas o las enzimas a su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
Other Notes
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el cloruro de guanidinio Emprove® Expert es adecuado para los requisitos de fabricación biofarmacéutica.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c