Merck
G8769
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosa solution
45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinónimos:
D-Glucopyranose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein/REAXYS Number:
1281608
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
sterility
sterile-filtered
Quality Level
product line
BioXtra
form
solution
concentration
45% in H2O
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
General description
La glucosa es la moneda energética esencial para los procesos fisiológicos en las células vivas. Actúa como precursor de las glucoproteínas, los glucolípidos y los glucosaminoglucanos.
Application
Constituye la principal fuente de energía para el metabolismo celular.
La disolución de D-(+)-glucosa se ha utilizado como suplemento de medios de cultivo:
  • en el medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) para cultivo de células Flp-In  293
  • en medio de disección para cortes coronales de cerebro de rata
  • en medio neurobasal para cultivar células de hipocampos
Biochem/physiol Actions
La glucosa es un componente crucial para el crecimiento y el mantenimiento de las células de mamífero en condiciones in vitro y es esencial para la productividad y la calidad. Su elevado recambio metabólico favorece la diferenciación de los osteoclastos. Los niveles de glucosa modulan la migración y el crecimiento de las células tumorales. Las células HeLa exhiben elevada movilidad a concentraciones bajas de glucosa.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Investigation of the Influence of Glucose Concentration on Cancer Cells by Using a Microfluidic Gradient Generator without the Induction of Large Shear Stress
Ishida T, et al.
Micromachines, 7(9), 155-155 (2016)
Glucose: an energy currency and structural precursor in articular cartilage and bone with emerging roles as an extracellular signaling molecule and metabolic regulator
Mobasheri A
Frontiers in Endocrinology, 3, 153-153 (2012)
High glucose and low specific cell growth but not mild hypothermia improve specific r-protein productivity in chemostat culture of CHO cells
Vergara M, et al.
Testing, 13(8), e0202098-e0202098 (2018)
Protein kinase C activation causes neurite retraction via cyclin D 1 and p60-katanin increase in rat hippocampal neurons
Korulu S, et al.
The European Journal of Neuroscience, 37(10), 1610-1619 (2013)
An ex vivo method for evaluating the biocompatibility of neural electrodes in rat brain slice cultures
Koeneman BA, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 137(2), 257-263 (2004)