137272
Guanidina hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Aminoformamidina hydrochloride, Aminometanamidina hydrochloride, Cloruro de guanidinio
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EVOLVE
Formulario
powder
impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
180-185 °C (lit.)
solubilidad
water: 6 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
1.3 g/cm3 (lit.)
1.3 g/cm3 (lit.)
idoneidad
suitable for manufacturing use
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
Clave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)