Documentos
1.16974
Supelco
Peroxide Test Strips, reflectometric
0.2-20.0 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de peróxidos, Tiras reactivas de peróxidos para lector
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
product name
Ensayo de peróxidos, reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
measuring range
0.2-20.0 mg/L (H2O2)
compatibility
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
El peróxido es un desinfectante polivalente que, debido a su excelente acción antivírica, bactericida y fungicida, se utiliza ampliamente en la industria alimentaria. Aquí, las tiras reactivas Reflectoquant son adecuadas para la determinación de los peróxidos inorgánicos en disoluciones acuosas. Además el ensayo puede utilizarse en disoluciones desinfectantes y de enjuague (por ejemplo, en tecnología alimentaria, lavanderías) y en el agua de las piscinas. La peroxidasa transfiere el oxígeno del peróxido a un indicador rédox orgánico. Esto da lugar a un producto de oxidación azul que se determina mediante reflectometría en el RQflex. Para el preanálisis de una muestra de una forma rápida y económica destinado a estimar la concentración de peróxido y un posible factor de dilución antes de utilizar este método cuantitativo recomendamos nuestras tiras reactivas MQuant semicuantitativas para el peróxido.
Método: reflectométrico con tiras reactivas 0,2 - 20,0 mg/l H₂O₂ Reflectoquant®
Application
  • Aplicación de ligandos selectivos de cobre (I) para la obtención de imágenes PET de especies reactivas de oxígeno: se utiliza la detección de peróxido en imágenes biomédicas para rastrear especies reactivas de oxígeno in vivo, contribuyendo al diagnóstico y estudio de enfermedades asociadas con el estrés oxidativo (Tada et al., 2024).
  • Optimización de los parámetros de extracción con líquidos presurizados (PLE) para la extracción de compuestos bioactivos: se emplean ensayos de peróxido en la extracción de compuestos bioactivos de materiales vegetales, mejorando la eficiencia de los procesos de extracción de productos naturales (Chatzimitakos et al., 2024).
  • Detección en un solo paso, fácil de usar y muy sensible de explosivos de peróxido, nitrato y clorato: desarrollando métodos de detección altamente sensibles de explosivos con la utilización de Ni-porfirinas ricas en electrones, esta aplicación cumple funciones cruciales en los campos de la seguridad y la protección, demostrando la versatilidad de los ensayos de peróxido (Brockmann et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: 16974-1; 16974
Analysis Note
Control de la función: conforme
Valoración
- patrón 1:
1,8 – 2,2 mg/l
- patrón 2: 6,3 – 7,7 mg/l
- patrón 3: 13,5 – 16,5 mg/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocolos
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparación de una disolución patrón para el peróxido de hidrógeno
Contenido relacionado
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.