Documentos clave
1.18789
Supelco
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Hydrogen Peroxide Test, photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 100 tests
analitos específicos
hydrogen peroxide
intervalo de medida
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric (Neocuproin)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: photometric 0.015 - 6.00 mg/l H₂O₂ Spectroquant®This Spectroquant® Hydrogen Peroxide Reagent Test allows the accurate quantification of the hydrogen peroxide concentration in disinfectant and rinsing solutions. Method applied: In the presence of a phenanthroline derivative hydrogen peroxide reduces copper(II) ions to copper(I) ions. In the process these form an orange-colored complex which is determined photometrically. The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet. All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocolos
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparación de una disolución patrón para el peróxido de hidrógeno