1.10081
Peroxide Test Strips, colorimetric
0.5-100 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de peróxidos
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ensayo de peróxidos, colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
0.5-100 mg/L (H2O2)
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico, con tiras reactivas, de 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/l (H2O2), MQuant®
Las tiras reactivas de peróxido MQuant® son especialmente adecuadas para supervisar las concentraciones prescritas del limpiador. La peroxidasa transfiere el oxígeno del peróxido a un indicador rédox orgánico. Esto da lugar a un producto de oxidación azul. La concentración de peróxido se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra con el fin de estimar la concentración de peróxido y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como Reflectoquant® Spectroquant® o el ensayo de peróxidos.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
- Tira reactiva con reducción
- Tubo de aluminio reciclado
- Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Linkage
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocolos
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparación de una disolución patrón para el peróxido de hidrógeno
Contenido relacionado
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.