Documentos
1.10011
Supelco
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-25 mg/L (H₂O₂), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de peróxidos
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de peróxidos, colorimetric, 0.5-25 mg/L (H2O2), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
0.5-25 mg/L (H2O2)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico, con tiras reactivas, de 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l (H2O2), MQuant®
El peróxido es un desinfectante polivalente que, debido a su excelente acción antivírica, bactericida y fungicida, se utiliza ampliamente en la industria alimentaria. Aquí, las tiras reactivas MQuant® son ideales para controlar los restos de peróxido después de la desinfección. La peroxidasa transfiere el oxígeno del peróxido a un indicador rédox orgánico. Esto da lugar a un producto de oxidación azul. La concentración de peróxido se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra para estimar la concentración de peróxido y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como el ensayo de peróxidos Reflectoquant® o Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
  • Tira reactiva con reducción
  • Tubo de aluminio reciclado
  • Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Application
  • Aplicación de ligandos selectivos de cobre (I) para la obtención de imágenes PET de especies reactivas de oxígeno: se utiliza la detección de peróxido en imágenes biomédicas para rastrear especies reactivas de oxígeno in vivo, contribuyendo al diagnóstico y estudio de enfermedades asociadas con el estrés oxidativo (Tada et al., 2024).
  • Optimización de los parámetros de extracción con líquidos presurizados (PLE) para la extracción de compuestos bioactivos: se emplean ensayos de peróxido en la extracción de compuestos bioactivos de materiales vegetales, mejorando la eficiencia de los procesos de extracción de productos naturales (Chatzimitakos et al., 2024).
  • Detección en un solo paso, fácil de usar y muy sensible de explosivos de peróxido, nitrato y clorato: desarrollando métodos de detección altamente sensibles de explosivos con la utilización de Ni-porfirinas ricas en electrones, esta aplicación cumple funciones cruciales en los campos de la seguridad y la protección, demostrando la versatilidad de los ensayos de peróxido (Brockmann et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: 10011-1; 10011
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Infórmese sobre el control de la desinfección y cómo seleccionar el desinfectante adecuado entre las diversas opciones disponibles en sus métodos y equipos de fotometría y reflectometría.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocolos
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Preparación de una disolución patrón para el peróxido de hidrógeno
Contenido relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
La aplicación MQuant® StripScan ofrece resultados instantáneos y fiables de varias tiras reactivas en teléfonos móviles, incluida la determinación del pH y la dureza.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.