Documentos clave
1.16954
Supelco
Recalibration Set
About This Item
Código UNSPSC:
41115316
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
compatibilidad
RQflex® 20
Nivel de calidad
método de detección
reflectometric
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
The Recalibration Set can be used for the RQflex® 20 reflectometer. The set contains a calibration strip, an internal standard and a barcode strip for calibration. It is used for the initial calibration of an instrument befor the first use (every instrument is delivered with a recalibration set) and for recalibration as stated in the manual.
Ligadura / enlace
Replaces: 1.16954.0002
Información legal
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.