1.14776
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ensayo de nitritos, photometric, 0.002-1.00 mg/L (NO2-N), 0.007-3.28 mg/L (NO2-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 1000 tests
sufficient for 335 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
measuring range
0.002-1.00 mg/L (NO2-N)
0.007-3.28 mg/L (NO2-)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Griess’ reaction)
storage temp.
15-25°C
General description
El método es análogo a EPA 354.1, APHA 4500-NO2- B y DIN EN 26 777.
Este ensayo de nitratos en cubeta Spectroquant® permite la cuantificación exacta de los nitratos en muestras de agua. El nitrato es un nutriente esencial requerido para el crecimiento de animales y plantas. Sin embargo, concentraciones elevadas de nitrato pueden constituir un riesgo para la salud, en particular para las mujeres embarazadas y los lactantes. Por consiguiente, en muchos países están reguladas las concentraciones de nitratos en las fuentes de agua.
Método aplicado: En disolución ácida los iones nitrito reaccionan con el ácido sulfanílico para formar una sal de diazonio que reacciona con el diclorhidrato de N-(1-naftil)etilenodiamina para formar un colorante azo de color rojo-violeta, que se determina fotométricamente.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Application
- Características clínicas y de laboratorio de las infecciones de las vías urinarias en lactantes: se comentan los desafíos diagnósticos y las características de las infecciones urinarias en lactantes, destacando la importancia de una detección precisa para guiar el tratamiento (Lo et al., 2018).
- Diferenciación entre la enfermedad de Kawasaki y la infección urinaria en niños febriles con piuria y elevación de la proteína C reactiva: se centra en el diagnóstico diferencial en atención pediátrica, que puede influir en la elección de los ensayos de nitritos para un diagnóstico preciso y oportuno (Han y Lee, 2018).
- Características tempranas de la enfermedad de Kawasaki con piuria en lactantes febriles menores de 6 meses: aborda la superposición de síntomas urinarios en la enfermedad de Kawasaki, subrayando la utilidad de los ensayos de nitritos en casos complejos (Yoon et al., 2018).
- Práctica actual sobre la gestión de los resultados preoperatorios de la tira reactiva de orina en mujeres sometidas a cirugía ginecológica en Gales: se revisan procedimientos relacionados con la atención prequirúrgica en ginecología, indicando aplicaciones más amplias de los ensayos de nitritos en protocolos hospitalarios (Walker et al., 2019).
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Protocolos
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Determinación fotométrica utilizando el método Griess posterior a la extracción
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.