1.00683
Ammonium Test, photometric
photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
product name
Ensayo de amonio, photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
2.0-150 mg/L (NH4-N)
2.4-193 mg/L (NH3)
2.6-193 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
El método es análogo al de EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, y DIN 38406-5.
Este ensayo de amonio con reactivos Spectroquant® permite la cuantificación sin cianuro del amonio en aguas residuales, aguas subterráneas, aguas superficiales y agua marina. Normalmente el amonio entra en las fuentes de agua como escorrentía de las zonas agrícolas fertilizadas y mayores concentraciones son indicadores importantes de contaminación fecal.
Otros campos de aplicación son el análisis de alimentos sólidos y líquidos y de muestras medioambientales y agrícolas (por ejemplo, suelo).
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
Protocolos
En una botella de vidrio, mezcle 50 g de muestra naturalmente húmeda, sin piedras gruesas, con 100 ml de la disolución de cloruro de calcio 0,025 mol/l.
Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Método que describe paso a paso la determinación fotométrica de los iones amonio en efluentes utilizando los kits de ensayo y el espectrofotómetro Spectroquant®.