1.10020
Nitrate Test Strips, colorimetric
10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de nitratos
About This Item
Productos recomendados
product name
Ensayo de nitratos, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
nitrate
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-500 mg/L (NO3-)
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico, con tiras reactivas, de 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l (NO3-), MQuant®
Las tiras reactivas de nitratos MQuant® pueden utilizarse para un control rápido y sencillo del agua potable, el agua de procesos y las aguas residuales, así como en el agua de los acuarios, donde los límites pueden superarse rápidamente. También pueden utilizarse para determinar los nitratos en los alimentos, por ejemplo, las patatas. En la tira, los iones nitrato son reducidos a iones nitrito por un reductor, que luego reaccionan dando un color rojo-violeta. La concentración de nitratos se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Cada tira presenta también una segunda zona de reacción (zona de alerta), cuyo color cambia en presencia de iones nitrito. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra con el fin de estimar la concentración de nitrato y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como un ensayo de nitratos Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
- Tira reactiva con reducción
- Tubo de aluminio reciclado
- Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Linkage
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Método que describe paso a paso la determinación reflectométrica de los nitratos en las aguas residuales después de su reducción a nitritos y su detección con el reactivo Griess utilizando el sistema y las tiras reactivas Reflectoquant®.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.
Contenido relacionado
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
La aplicación MQuant® StripScan ofrece resultados instantáneos y fiables de varias tiras reactivas en teléfonos móviles, incluida la determinación del pH y la dureza.