1.00599
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ensayo de cloro, photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 200 tests ((free chlorine) or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Este ensayo de cloro Spectroquant® permite la cuantificación precisa. Los desinfectantes clorados siguen siendo utilizados de manera habitual en todo el mundo; sus principales aplicaciones son la cloración del agua potable y de las piscinas. En disolución débilmente ácida, el cloro libre reacciona con la dipropil-p-fenilendiamina (DPD) para dar un color rojo-violeta que se determina fotométricamente. En presencia de yoduro de potasio, también se mide el cloro combinado en esta reacción.
El método es análogo al indicado en EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G y DIN EN ISO 7393-2.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento fácil del método y contiene información esencial, como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Application
- 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina como indicador multicolorimétrico del cloro en el agua de conformidad con los valores de las directrices sanitarias: se demuestra el uso de 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina como indicador colorimétrico para detectar los niveles de cloro en el agua, proporcionando un método sencillo y rentable para garantizar la seguridad del agua en cumplimiento de las directrices sanitarias (Palladino et al., 2020).
- Análisis de cloro libre en disolución acuosa a muy baja concentración con pruebas de flujo lateral: se investiga la eficacia de los ensayos de flujo lateral para la cuantificación del cloro libre en agua, destacando su potencial para realizar ensayos de cloro rápidos y precisos en entornos de campo (Schwenke et al., 2019).
- Mejora de la prueba de cloro residual; la ortotoluidina: método de arsenito para analizar el agua en busca de residuos verdaderos, falsos y de cloramina: se describe un avance metodológico para medir las diferentes formas de residuos de cloro en el agua, mejorando la precisión de las evaluaciones de la calidad del agua (GILCREAS FW, 1948).
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
Preparación de una disolución patrón para el cloro total
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Contenido relacionado
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.