1.13353
Ethyl acetate
Sinónimos:
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
for chromatography
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
Nivel de calidad
presión de vapor
97 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
Prepsolv™
Ensayo
≥99.8% n-heptane basis (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °C
potencia
5620 mg/kg LD50, oral (rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
lim. expl.
2.1-11.5 % (v/v)
impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
residuo de evap.
≤5.0 mg/L
transmitancia
270 nm, ≥50%
300 nm, ≥98%
bp
77 °C/1013 hPa
mp
-83 °C
temperatura de transición
flash point -4 °C
solubilidad
85.3 g/L
densidad
0.9 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.05 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm):≥ 50 %
Transmission (from 300 nm):≥ 98 %
Filtered by 0.2 μm filter
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C