1.09623
Acetato de etilo
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Etiletanoato, éster acético, éster etílico, EtOAc
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
potency
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
impurities
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.05% Water
≤0.1% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.1% Methyl acetate (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
85.3 g/L
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤500 ng/g
B: ≤20 ng/g
Ba: ≤100 ng/g
Ca: ≤500 ng/g
Cd: ≤50 ng/g
Co: ≤20 ng/g
Cr: ≤20 ng/g
Cu: ≤20 ng/g
Fe: ≤100 ng/g
Mg: ≤100 ng/g
Mn: ≤20 ng/g
Ni: ≤20 ng/g
Pb: ≤100 ng/g
Sn: ≤100 ng/g
Zn: ≤100 ng/g
SMILES string
CCOC(C)=O
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Investigación de las actividades anti-crecimiento, anti-resistencia y anti-virulencia de Schoepfia schreberi J.F.Gmel contra la superbacteria Acinetobacter baumannii: se evalúa la eficacia de los extractos vegetales, posiblemente con acetato de etilo como disolvente o extractante, en la lucha contra la resistencia bacteriana y la virulencia, presentando posibles aplicaciones en metodologías analíticas centradas en la evaluación de la bioactividad (UC-Cachón et al., 2024).
- Propiedades atrayentes y repelentes de los extractos vegetales de Senna didymobotrya sobre Amblyomma variegatum y Rhipicephalus appendiculatus: se explora la eficacia del extracto natural, utilizando acetato de etilo en el proceso de extracción, como soluciones ecológicas de manejo de plagas, lo que es significativo en el desarrollo de técnicas analíticas para aplicaciones ambientales y agrícolas (Kinyua et al., 2024).
- Actividad antioxidante de Sophora exigua y desarrollo liposómico de su poderoso extracto: se discuten las propiedades antioxidantes de los extractos vegetales, con implicaciones para el uso del acetato de etilo en los procesos de extracción y estabilización en industrias farmacéutica y alimentaria, mejorando los métodos analíticos para medir la capacidad antioxidante (Rodwattanagul et al., 2024).
- Actividad ovicida y larvicida in vitro de un extracto hidroalcohólico y sus fracciones de frutos de Cyrtocarpa procera sobre Haemonchus contortus: se investiga el papel del acetato de etilo en el aislamiento de compuestos bioactivos con posibles aplicaciones en el análisis de antiparasitarios, adecuados para la parasitología tanto médica como veterinaria (De Jesús-Martínez et al., 2024).
- Acciones antagónicas de Paucibacter acuatil B51 y su péptido lazo paucinodina hacia Microcystis aeruginosa PCC7806 inductora de la floración cianobacteriana: se centra en las interacciones microbianas y el papel del acetato de etilo en la extracción de péptidos, aplicable en el examen analítico de la ecología microbiana y la seguridad medioambiental (Cha et al., 2024).
Analysis Note
Identidad (IR): conforme
Aspecto: transparente
Color: ≤ 10 Hazen
Ácido valorable: ≤ 0,0008 meq/g
Densidad (d 20 °C/20 °C): 0,901 - 0,904
Punto de ebullición: 76 - 78 °C
Sustancias fácilmente carbonizables: conforme
Etanol (GC): ≤ 0,1 %
Metanol (GC): ≤ 0,1 %
Acetato de metilo (GC): ≤ 0,1 %
Al (Aluminio): ≤ 500 ng/g
B (Boro): ≤ 20 ng/g
Ba (Bario): ≤ 100 ng/g
Ca (Calcio): ≤ 500 ng/g
Cd (Cadmio): ≤ 50 ng/g
Co (Cobalto): ≤ 20 ng/g
Cr (Cromo): ≤ 20 ng/g
Cu (Cobre): ≤ 20 ng/g
Fe (Hierro): ≤ 100 ng/g
Mg (Magnesio): ≤ 100 ng/g
Mn (Manganeso): ≤ 20 ng/g
Ni (Níquel): ≤ 20 ng/g
Pb (Plomo): ≤ 100 ng/g
Sn (Estaño): ≤ 100 ng/g
Zn (Cinc): ≤ 100 ng/g
Residuos de evaporación: ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,05 %
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.