Documentos
1.15333
Supelco
Agua
suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Sinónimos:
Agua destilada
About This Item
Fórmula lineal:
H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.03
product name
Agua, for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
LiChrosolv®
form
liquid
technique(s)
LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤10 ppb
Ca: ≤100 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤10 ppb
Mg: ≤20 ppb
Na: ≤20 ppb
application(s)
general analytical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Los disolventes LiChrosolv® tienen un alto grado de transmitancia UV, un bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y un bajo nivel de residuos de evaporación. Esto los hace ideales para separaciones reproducibles.
Application
Pensados para aplicaciones de U/HPLC y LC-MS.
También aparecen en:
  • Métodos generales para pruebas y análisis de productos alimenticios
  • Métodos monográficos de la USP para el análisis instrumental farmacéutico regulado
  • Desarrollo de métodos para el análisis de la lista de plaguicidas de California en el cannabis
  • Mediciones de la unión medicamento-proteína
Features and Benefits
  • Microfiltrada con un filtro de 0,2 µm
  • Envasada en botellas de vidrio
  • Ofrece alta resolución, sensibilidad y una separación optimizada de la línea basal máxima
  • Proporciona resultados rápidos y fiables en los modos de ionización positiva y negativa de ionización por electrospray/ionización química por presión atmosférica (ESI/APCI)
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Agua for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Agua
Agua suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Agua
Agua for inorganic trace analysis Suprapur®
Supelco
1.00473
Agua
Agua for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Supelco
95283
Agua
Agua for analysis EMSURE®
Supelco
1.16754
Agua
Artículos
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Discover an innovative LC-MS/MS method for amino acid analysis using the Supel Carbon LC column with excellent retention and fast run times.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Ver todo
Protocolos
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.