Documentos clave
1.11656
Sigma-Aldrich
Dimethylformamide-D7
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinónimos:
Dimethylformamide-D7, Heptadeuterodimethylformamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3D7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
80.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número índice de la CE:
224-745-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
3.77 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
440 °C
potencia
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.2-16 % (v/v)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0050% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
bp
152 °C/1013 hPa
mp
-60 °C
temperatura de transición
flash point 58 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
N(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(=O)[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Descripción general
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Nota de análisis
Deuteration degree: ≥ 99.50 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.050 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.030 %
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Información legal
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
135.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.5 °C - closed cup