1.07815
Cloruro de estaño(II) dihidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Cloruro de estaño(II) dihidratado
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
form
solid
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.05% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
density
2.71 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Application
- Efecto de la concentración de precursores en el tamaño de partícula, el tamaño de cristal y la brecha de energía óptica en la nanofabricación de Ce(x)Sn(1-x)O(2): se explora el papel de la concentración de precursores, como el cloruro de estaño (II) dihidratado, en el control del tamaño de partícula y el tamaño de cristal durante la fabricación de nanomateriales de óxido de estaño dopado con cerio. Estos parámetros influyen de manera crucial en las propiedades ópticas y la brecha de energía de los nanomateriales producidos, haciendo que el compuesto sea valioso en aplicaciones como sensores, catalizadores y dispositivos de energía (Al-Hada NM et al., 2021).
Linkage
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución en ácido clorhídrico: pasa la prueba
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,002 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,002 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Na (Sodio): ≤ 0,01 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,002 %
Pb (plomo): ≤ 0,005 %
Substancias no precipitadas con H₂S (como sulfatos): ≤ 0,05 %
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c