1.16881
Fractogel® EMD TMAE (M)
Sinónimos:
Biochromatography, Fractogel® Ion exchangers, Ion exchanger for LC (Fractogel® TSK/EMD), Fractogel® EMD TMAE (M)
About This Item
Productos recomendados
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Nivel de calidad
descripción
strong anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidad
sterile (Caustic Stable)
Línea del producto
Fractogel®
Formulario
resin
Parámetros
240 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
grupo activo de la matriz
methacrylate
tamaño medio de partícula
40-90 μm
capacidad
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
temperatura de transición
flash point 35 °C (calculated)
densidad
1.430 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1000 kg/m3
aplicaciones
gene therapy
mAb
recombinant protein
técnica de separación
anion exchange
strong anion exchange
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Características y beneficios
- High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
- Excellent binding to large viruses at increased loading
- Homogenous binding with high selectivity and purity
- Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Envase
- 1.16881.0100: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 100ml
- 1.16881.0010: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 10ml
- 1.16881.0500: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 500ml
- 1.16881.0050: Fractogel® EMD TMAE (M) Resin 50ml
Nota de análisis
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.25
Functional test: Separation of conalbumin and human serum albumin
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Contenido relacionado
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.