Merck
1.10317
Millipore
Fractogel® EMD BioSEC (S)
Sinónimos:
Fractogel® EMD BioSEC (S)
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
(Modified pore structure)
Nivel de calidad
descripción
for size exclusion chromatography (SEC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Línea del producto
Fractogel®
Parámetros
100 cm/hr max. flow rate
8 bar pressure
grupo activo de la matriz
Methacrylate
tamaño medio de partícula
20-40 μm
temperatura de transición
flash point 35 °C (calculated)
densidad
1.43 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
viral therapy
técnica de separación
size exclusion (SEC)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Size exclusion chromatography for separation of proteins in the range between 5 kDa and 1000 kDa
Características y beneficios
Fractogel® EMD BioSEC (S) enables users to:
  • Effectively remove dimer and high molecular weight aggregates and complete an efficient polishing of blood plasma factors
  • Determine apparent molecular weights of proteins
  • Move predictably and efficiently from bench scale to manufacturing scale processing
  • Create a robust, consistent, and transferable process
Envase
Plastic bottle
Nota de análisis
Appearance: Milky turbid suspension,free from impurities(foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform sphericalparticles, noagglomerates, nofines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Function test (b:a): ≤ 0.7
function test (c:d): ≤ 0.05
Functional Test: Separation of bovine serum albumin, ovalbumin and cytochrom C
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Contenido relacionado
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.