LH20100
Sephadex® LH-20 Size Exclusion Resin
140-550 mesh
Sinónimos:
Sephadex lipófilo®
About This Item
Productos recomendados
product name
Sephadex® LH-20,
form
slurry
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Agarose
matrix active group
polymer
swelling
1 g swells to 4 mL (water, methanol)
bead size
25-100 μm
operating pH range
2-13
separation technique
size exclusion (SEC)
storage temp.
room temp
Categorías relacionadas
Application
Sephadex® LH-20 se ha utilizado para aislar el contenido polifenólico bioactivo de genotipos de mora y el triptófano del extracto acuoso de rizomas de loto.
Legal Information
replaced by
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation using Sephadex LH-20 column for Size Exclusion Chromatography media in polysaccharide network from Cytiva.