1.09194
MAS-100 NT® Ex
suitable for air monitoring in explosion hazard areas
Sinónimos:
sistemas de control microbiológico del aire
About This Item
Productos recomendados
material
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
feature
portable ( )
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 NT® Ex
weight
2.4 kg (including perforated lid)
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
90 mm Petri dishes
General description
Application
Components
Legal Information
For use with
Related product
configured for
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.