Documentos
1.44194
Millipore
Muestreador microbiológico del aire RCS® High Flow Touch
Impaction air sampler based on centrifugal force
About This Item
UNSPSC Code:
41103403
NACRES:
NA.74
material
polycarbonate hardware
product line
RCS®
feature
model (portable)
portable
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
RCS®
weight
1.5 kg
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with Agar Strips
storage temp.
room temp
General description
RCS® High Flow Touch es un sistema de muestreo microbiológico del aire que consta de un instrumento y tiras de agar para la supervisión del aire atmosférico y los gases comprimidos. En el muestreador de aire microbiológico RCS® High Flow Touch se emplea el principio de la impactación centrífuga, según el cual el aire se introduce en un rotor y se acelera. A continuación, los microorganismos de la corriente de aire se aplican suavemente a las tiras de agar HYCON® listas para su uso que, tras un período de incubación definido, se evalúan. El instrumento está equipado con una pantalla táctil a color de alta resolución para un manejo cómodo y rápido, y batería con capacidad para realizar más de 35 mediciones de 1000 l con un ciclo de carga completo. El instrumento se entrega en un maletín de transporte que contiene una memoria USB con el software de gestión RCS®, manual del usuario, rotor, tapa de protección, fuente de alimentación, cable RS232 en serie, adaptador USB, certificado de calibración y guía de inicio rápido.
Application
El RCS High® Flow Touch ofrece resultados fiables y reproducibles para aplicaciones en las que se evalúa la calidad del aire ambiental en salas limpias y aisladores para su utilización en los sectores farmacéutico, médico, alimentario y cosmético.
Features and Benefits
Fiabilidad
  • Tecnología probada que utiliza medios de agar normalizados
  • Innovador concepto de batería con opciones de control avanzadas
  • Instrumento robusto que requiere un servicio técnico y un mantenimiento mínimos
Rapidez
  • Tiempos de muestreo cortos con un caudal de 100 l/min
  • Programación cómoda con un toque sencillo
Flexible
  • Portátil, con batería y ligero
  • Instalación horizontal y vertical, medida a alturas de hasta 3 metros
  • Opciones de muestreo definidas por el usuario (por ejemplo, volúmenes individuales, retardo de tiempo, muestreo de intervalos)
Fácil de usar
  • Pantalla táctil a color de alta resolución con las funciones y los símbolos utilizados habitualmente
  • Interfaz de usuario intuitiva para una fácil navegación
  • Innovadoras soluciones de software que se integran fácilmente
Tecnología
  • Baja velocidad de impacto, turbulencia y flujo de aire controlado
  • Distribución uniforme de los microorganismos
  • Sin secado local del agar
  • Fácil desinfección, cabezal de muestreo esterilizable en autoclave
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Ver todo