1.09168
Unidad de control MAS-100 Iso® NT
with USB and digital I/O interfaces
Sinónimos:
Muestreador microbiológico del aire a distancia MAS-100 Iso NT®
About This Item
Productos recomendados
material
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Iso NT®
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
no temp limit
Categorías relacionadas
General description
La calibración totalmente automática del dispositivo garantiza la máxima eficacia y precisión. El sistema mide el flujo de aire y lo regula a un valor constante de 100 litros/minuto. Estos sistemas tienen la mayor precisión de flujo de aire, de ± 2,5%, en comparación con otros, en los cuales puede ser de hasta ± 10 %. Los instrumentos están diseñados y elaborados según la GAMP-4 y son validados independientemente de acuerdo con la ISO 14698-1 con muy buena eficiencia física proporcionando un valor D50 inferior a 1,1μm y un resultado de gran eficiencia biológica. Las eficiencias y los valores de D50 son independientes de la longitud del tubo y comparables a las de los demás miembros de la familia MAS.
El MAS-100 ISO NT® está equipado con una válvula para un cabezal de muestreo e interfaces RS232, USB y de entrada/salida (IN/OUT) digital para comunicación. En caso de que se requieran otras interfaces de comunicación, hay disponibles dos modelos alternativos de unidad de control MAS-100 ISO NT® con interfaz Ethernet o unidad de control MAS-100 ISO NT® con interfaz Profibus.
El tipo de base de muestra (versión estándar o fácil de limpiar), así como las tapas perforadas, pueden seleccionarse por separado según las necesidades específicas de la ubicación de la muestra y el flujo de trabajo.
Application
Components
Legal Information
For use with
related product
Contenido relacionado
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detecte la contaminación microbiana de los gases en unos pocos pasos sencillos y automatizados. El muestreador de gases comprimidos MAS-100 Atmos® es sencillo y seguro de usar, y cumple con el título 21 CFR Parte 11.