1.19363
Tapa perforada
300 x 0.6 mm, aluminum, edge-protected for MAS-100 NT® and MAS-100 VF®
Sinónimos:
Collection head, Sieve head, Perforated lid
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum lid
Agency
non-compendial
Características
no. of holes 300 autoclavable
fabricante / nombre comercial
MAS-100 NT®
MAS-100 VF®
Grosor de la parte superior
0.6 mm
aplicaciones
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidad
for use with 90 mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
temp. de almacenamiento
no temp limit
Información legal
configurado para