1.09227
MAS-100 Eco®
Portable device for counting airborne microorganisms
Sinónimos:
Sistemas de control microbiológico del aire
About This Item
Productos recomendados
material
aluminum hardware
Quality Level
feature
portable ( )
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Eco®
weight
1.4 kg
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
room temp
Categorías relacionadas
General description
- Barato: El MAS-100 Eco® es un muestreador de aire robusto y fiable. Los costes recurrentes son considerablemente menores debido a su compatibilidad con las placas de Petri convencionales.
- Reproducible: El muestreador de aire está hecho de aluminio y toda su tecnología se ha diseñado en aras de la mayor precisión. Su corriente de aire se ha establecido exactamente en 100 litros/minuto como recomiendan las normas respectivas.
- Sencillo: La utilización del instrumento es fácil y el cambio de las placas de Petri es también una tarea segura y sencilla.
- Flexible: La tecnología que subyace al muestreador de aire MAS-100 Eco® se basa en el principio Andersen y se utilizó por primera vez en el MAS-100 que ha llegado a establecerse en muchas industrias de todo el mundo.
Application
Components
Linkage
Legal Information
For use with
related product
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Artículos
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.