Documentos clave
1.06448
Supelco
Citrato de sodio, dihidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Citrato de sodio tribásico dihydrate, Citrato de trisodio dihydrate, Ácido cítrico trisodium salt dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
294.10
Beilstein:
6104939
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
200-675-3
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% anhydrous basis (perchloric acid titration)
Formulario
solid
potencia
>8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composición
Water, 11-13%
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
densidad aparente
600 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.0300%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clave InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Sustituye a: SX0445; SX0445-1; SX0445-3; SX0445-5; SX0445-20
Nota de análisis
Valoración (valoración con ácido perclórico): 99,0 - 101,0 %
Ensayo (valoración con ácido perclórico, calculado como sustancia anhidra): 99,0 - 101,0 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Valor de pH (5 %; agua (25 °C): 7,5- 70 %
Acidez o alcalinidad: pasa la prueba
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Oxalato (C₂O₄): ≤ 0,0300 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,002 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,004 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (ACS): ≤ 0,0005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
NH₃ (Amoniaco): ≤ 0,003 %
Sustancia fácilmente carbonizados: pasa la prueba
Agua: 11,0 - 13,0 %
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf