1.07733
Sílice
for column chromatography
Sinónimos:
Dióxido de silicio
About This Item
Productos recomendados
Materiales
silica gel (irregularly-shaped)
Nivel de calidad
grupo activo de la matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamaño de partícula
200-500 μm
tamaño de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
densidad aparente
200‑1430 kg/m3
aplicaciones
plasma purification
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
- High adsorptive capacity
- High chemical inertness and non-toxicity.
- Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
- Granulates in different sizes or beads
Envase
Nota de análisis
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 7.0 %
Particle size: 90 % between 0.200 - 0.500 mm
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable