Documentos
1.06657
Supelco
Sulfito de sodio
anhydrous for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Sulfito de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-821-4
NACRES:
NA.21
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
97.0-100.5% (iodometric)
form
powder
potency
2610 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
≤0.03 meq/g Titrable free base
pH
8.8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>500 °C (decomposition)
density
2.63 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1480 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.1%
cation traces
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Se: ≤0.0004%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Application
  • Propiedades estructurales e hidrolizabilidad de Paulownia elongate: efectos de los métodos de pretratamiento basados en ácido acético y su combinación con sulfito de sodio o con sulfito de sodio: se investiga cómo los pretratamientos con ácido acético y sulfito de sodio afectan a las propiedades estructurales y la hidrólisis enzimática del Paulownia elongate de crecimiento rápido. La combinación mejoró significativamente el contenido de celulosa y la digestibilidad enzimática, demostrando potencial para una producción eficiente de azúcar (Wang et al., 2022).
  • Efectos de los reductores de oxígeno (sulfito de sodio, bisulfito de sodio, ditionita de sodio y metabisulfito de sodio) sobre el crecimiento y la acumulación de biomasa en el alga verde Asterarcys quadricellulare: se explora el impacto de varios reductores de oxígeno en el crecimiento de biomasa del alga verde Asterarcys quadricellulare. El sulfito de sodio fue uno de los compuestos analizados para mejorar la acumulación de biomasa (Sudha et al., 2022).
  • Nueva estrategia de persulfato activado fotoasistida para la oxidación selectiva de nitrógeno amónico a dinitrógeno utilizando silicato de sodio y sulfito de sodio como reguladores: se presenta una nueva estrategia para la oxidación selectiva de nitrógeno de amonio a dinitrógeno. Se utilizó sulfito de sodio como regulador para mejorar la eficiencia del proceso (Zhang et al., 2024).
  • Eficacia del sulfito de sodio como aceptor de electrones para el tratamiento biomejorado del agua salina producida por inundaciones con ASP: se examina el papel del sulfito de sodio como aceptor de electrones en el tratamiento biomejorado del agua salina mediante inundaciones con polímeros tensioactivos alcalinos. Los resultados sugieren una mayor eficiencia del tratamiento con la adición de sulfito de sodio (Zhang et al., 2021).
Analysis Note
Valoración (yodométrica): 97,0 - 100,5 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Sin ácido: pasa la prueba
Sin base valorable: ≤ 0,03 meq/g
Cloruros (Cl): ≤ 0,02 %
Tiosulfatos (S₂O₃): ≤ 0,1 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0001 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Pb (plomo): ≤ 0,0005 %
Se (Selenio): ≤ 0,0004 %
Zn (Cinc): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfite
Preparación de una disolución patrón para sulfitos