1.10580
ICP multi-element standard solution VI
for ICP-MS (30 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Sinónimos:
Nota 1 A
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Nivel de calidad
Línea del producto
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable