Merck
805890
Sigma-Aldrich
Sílice
mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sinónimos:
Dióxido de silicio
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
0.4-0.6 μm (SEM)
0.5 μm
tamaño de poro
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Mesoporous silicas are inorganic materials that have porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wang Y, et al.
Advanced Materials, 273, 273-273 (2015)
Wang Y
Advanced Materials, 273, 576-576 (2015)
Isabel Sierra et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 27-40 (2014-07-13)
Recent advances in the development of new materials are having a major impact on analytical chemistry. For example, the unique properties of ordered mesoporous silicas (OMSs) have been shown to enhance the analytical performance of many existing techniques or allow
Artículos
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.