Merck
1.07267
SAFC
L-Phenylalanine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
200-568-1
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
descripción
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
275-283 °C (decomposition)
solubilidad
27 g/L
densidad
1.34 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
580 kg/m3
aplicaciones
parenterals
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
This overview describes how use of viscosity-reducing excipients can address viscosity challenges in high concentration tangential flow filtration (TFF) and improve process economics.