Merck
M8439
SAFC
L-Metionina
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
149.21
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
biological source
non-animal source
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
284 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Si desea solicitar documentación sobre este producto, póngase en contacto con Atención al cliente y seleccione «Documentación del producto». Tenga en cuenta que el acceso a la documentación sobre este producto requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Application
La L-metionina es un aminoácido esencial. Se utiliza como componente de los medios de cultivo celular para la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 6
1 of 6
Geneviève Deblois et al.
Cancer discovery, 10(9), 1312-1329 (2020-06-18)
Tumor progression upon treatment arises from preexisting resistant cancer cells and/or adaptation of persister cancer cells committing to an expansion phase. Here, we show that evasion from viral mimicry response allows the growth of taxane-resistant triple-negative breast cancer (TNBC). This
Ronald O Ball et al.
The Journal of nutrition, 136(6 Suppl), 1682S-1693S (2006-05-17)
Sulfur amino acid metabolism has been receiving increased attention because of the link to chronic diseases such as cardiovascular disease, Alzheimer's disease, and diabetes. In addition, the role of cysteine and optimal intakes for physiological substrates such as glutathione are
Eline van Meel et al.
BMC medical genetics, 14, 106-106 (2013-10-10)
Methionyl-tRNA synthetase (MARS) catalyzes the ligation of methionine to its cognate transfer RNA and therefore plays an essential role in protein biosynthesis. We used exome sequencing, aminoacylation assays, homology modeling, and immuno-isolation of transfected MARS to identify and characterize mutations
B Almé et al.
Journal of lipid research, 18(3), 339-362 (1977-05-01)
A method is described for quantitative analysis of bile acids in urine. Urine is acidified and bile acids are extracted on an Amberlite XAD-2 column. Bile salts are converted to acids on an Amberlyst A-15 column and are separated into
Olga Z Karicheva et al.
Nucleic acids research, 39(18), 8173-8186 (2011-07-05)
Mutations in human mitochondrial DNA are often associated with incurable human neuromuscular diseases. Among these mutations, an important number have been identified in tRNA genes, including 29 in the gene MT-TL1 coding for the tRNA(Leu(UUR)). The m.3243A>G mutation was described