Merck
1.08597
SAFC
Peróxido de hidrógeno
30%, stabilized, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Peróxido de hidrógeno solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
UNSPSC Code:
12352304
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
concentration
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El peróxido de hidrógeno es de uso común como conservante en formulaciones farmacéuticas debido a sus efectos antimicrobianos potentes y de amplio espectro. También puede utilizarse en desinfectantes y aplicaciones de esterilización.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
not combustible
flash_point_c
not combustible
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Christoph Plieth
ACS omega, 4(2), 3268-3279 (2019-08-29)
The peroxidation of luminol yields bright luminescence when the reaction is catalyzed by heme proteins. However, an excess of peroxide leads to less light and altered luminescence kinetics, an effect commonly referred to as "suicide inactivation". The aim of this
Christoph Plieth
ACS omega, 3(9), 12295-12303 (2019-08-29)
Iron porphyrin catalysts of the luminol reaction (horseradish peroxidase, hemoglobin, cytochrome c, and hemin) interact with diverse reducing compounds. Here, it is demonstrated how the chemiluminescence yield is modulated by such interactions. The compounds accepted as substrates protect the catalyst