Documentos clave
1.07298
Supelco
Hydrogen peroxide solution
30%, Suprapur®
Sinónimos:
Peróxido de hidrógeno solution, Perhydrol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
UNSPSC Code:
12352304
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
Peróxido de hidrógeno al 30 %, Suprapur®
grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
form
liquid
concentration
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanoenzima bacteriofágica decorada con nanopartículas de platino versátil que integra capacidades de reconocimiento, bacteriólisis y catálisis para la detección in situ de cepas patógenas transmitidas por los alimentos Vitality basada en bioanálisis de bioluminiscencia / presión en modo doble: en este innovador estudio se utiliza el peróxido de hidrógeno al 30 % como un componente crítico en el desarrollo de una nanoenzima bacteriofágica. Esta aplicación es fundamental para la detección rápida in situ de bacterias patógenas en los ensayos de salubridad alimentaria, demostrando el papel del peróxido de hidrógeno para mejorar el control de la salud pública (You et al., 2024).
  • Análisis fisiológicos, transcriptómicos y metabolómicos integrados proporcionan información sobre la destoxificación del cadmio mediada por fósforo en las raíces de Salix caprea: en este estudio de ciencias ambientales, el peróxido de hidrógeno se utiliza para estudiar las respuestas al estrés en las plantas, ofreciendo una comprensión completa de su utilidad en la investigación de la fisiología vegetal y las posibles implicaciones para mejorar las tecnologías de fitodescontaminación (Li et al., 2024).
Linkage
Sustituye a: 7298-2; 7298-4; 7298
Analysis Note
Valoración (manganométrica): ≥ 30,0 %
Ácido libre (como H₂SO₄): ≤ 30 ppm
Nitrógeno total (N): ≤ 3 ppm
Cloruros (Cl): ≤ 300 ppb
Nitratos (NO₃): ≤ 500 ppb
Fosfatos (PO₄): ≤ 100 ppb
Sulfatos (SO₄): ≤ 100 ppb
Ag (Plata): ≤ 0,5 ppb
Al (Aluminio): ≤ 1,0 ppb
As (Arsénico): ≤ 1,0 ppb
Au (Oro): ≤ 0,5 ppb
B (Boro): ≤ 0,5 ppb
Ba (Bario): ≤ 0,5 ppb
Be (Berilio): ≤ 0,5 ppb
Bi (Bismuto): ≤ 0,5 ppb
Ca (Calcio): ≤ 5 ppb
Cd (Cadmio): ≤ 0,5 ppb
Co (Cobalto): ≤ 0,5 ppb
Cr (Cromo): ≤ 0,5 ppb
Cu (Cobre): ≤ 0,5 ppb
Fe (Hierro): ≤ 1,0 ppb
Ga (Galio): ≤ 0,5 ppb
Ge (Germanio): ≤ 0,5 ppb
Hg (Mercurio): ≤ 1 ppb
In (Indio): ≤ 0,5 ppb
K (Potasio): ≤ 1,0 ppb
Li (Litio): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 1,0 ppb
Mn (Manganeso): ≤ 0,5 ppb
Mo (Molibdeno): ≤ 0,5 ppb
Na (Sodio): ≤ 1,0 ppb
Ni (Níquel): ≤ 0,5 ppb
Pb (Plomo): ≤ 0,5 ppb
Pd (Paladio): ≤ 0,5 ppb
Pt (Platino): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antimonio): ≤ 0,5 ppb
Sn (Estaño): ≤ 0,5 ppb
Sr (Estroncio): ≤ 0,5 ppb
Ti (Titanio): ≤ 1 ppb
Tl (Talio): ≤ 0,5 ppb
V (Vanadio: ≤ 0,5 ppb
Zn (Cinc): ≤ 1,0 ppb
Zr (Circonio): ≤ 0,5 ppb
Los valores reales están sujetos a variaciones sistemáticas
inevitables en estos intervalos de concentración.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Tuğba Ekiz Yılmaz et al.
Acta histochemica, 122(2), 151470-151470 (2019-12-10)
Cyclophosphamide (CYP) is one of the alkylating chemotherapeutic agents and its adverse effects on folliculogenesis in the ovary are well-known due to the previous scientific research on this topic. Magnesium has various effects in organisms, including catalytic functions on the
Artículos
Analysis of heavy metals and metals in cannabis and hemp containing personal care products and cosmetics include sample preparation by grinding, preparation of calibration solutions for a standard addition approach, a microwave digestion protocol and subsequent ICP-MS analysis.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.