1.05708
Molecular sieve 0.4 nm
beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Productos recomendados
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
Formulario
beads
tamaño de partícula
~10 mesh
~2 mm
tamaño de poro
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
densidad aparente
700‑750 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
Clave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- For the conversion of epoxides to thiiranes by treating with thiourea.
- In the solvent-free acetylation of eugenol with acetic anhydride to synthesize eugenyl acetate.
Características y beneficios
- Easy to use
- Chemically inert
- Non-toxic
- Dried liquids can be decanted
- High adsorption capacity
- Selective adsorption
- Reusable
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable