Product 109204 does not have specific claims for staining malarial parasites. The Instructions For Use mention staining Helicobacter pylori, but not malaria, as the product is approved for In Vitro Diagnostic Use. The Giemsa solution 109204 is an unbuffered solution. The instructions advise using buffers at pH 6.4, 6.8, or 7.2, depending on customer preference. The resulting colors obtained with the Giemsa solution largely depend on its pH.
1.09204
Disolución azur eosina azul de metileno según Giemsa
for microscopy
About This Item
Productos recomendados
grado
for microscopy
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
455 °C
composición
C.I. 45380, 2.4 g/L
C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L
contains CH3OH
lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
pH
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
>65 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 18 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
idoneidad
suitable for microscopy
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C
Los clientes también vieron
-
Can product 1092040500 be used as a malarial stain? The specified pH range for this product is 6.0 - 8.2 (H₂O, 20 °C) (undiluted). How can the pH be adjusted to 7.2?
1 answer-