Merck
1.01544
SAFC
L-arginina monohydrochloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
(S)-(+)-arginina hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
214-275-1
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
solubility
water: 730 g/L at 20 °C
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.5-17.1%
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
As: ≤2 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
Los productos químicos desempeñan un papel importante en la estabilización de los fármacos biológicos durante su proceso de formulación y fabricación, por ejemplo, evitando la agregación. Ofrecemos una amplia gama de estabilizadores, tampones y sales de gran calidad para la purificación y formulación satisfactoria de sus biomoléculas. Desarrollados específicamente para aplicaciones de alto riesgo, tienen una baja concentración microbiana y de endotoxinas.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministros y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El clorhidrato de arginina tiene varias aplicaciones en la fabricación de productos biofarmacéuticos, por ejemplo, como aditivo para el repliegue de proteínas, la supresión de agregados y como disolución tampón para cromatografía.
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el monoclorhidrato de L-arginina Emprove® Expert es adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Biochem/physiol Actions
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Contenido relacionado
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.