Documentos
1.03943
Supelco
Cloruro de hierro (III) hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Cloruro férrico hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
FeCl3 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
270.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-729-4
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 5210
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% FeCl3 basis (iodometric)
form
solid
potency
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
1.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
bulk density
600‑1200 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.01% (total phosphorous)
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.003%
Fe2+: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Nano-revestimiento de ácido tánico ferroso: enfoque de tratamiento prometedor para mejorar la resistencia a los antibióticos de Lactococcus lactis: en este estudio se presenta un nuevo nano-revestimiento de ácido tánico ferroso que mejora significativamente la resistencia a los antibióticos de Lactococcus lactis. El cloruro de hierro (III) hexahidratado es un componente crítico en la síntesis de este recubrimiento, demostrando su potencial en aplicaciones biomédicas, particularmente en el desarrollo de probióticos resistentes a los antibióticos (Elmaghrabi et al., 2024).
  • Extracto de pimiento dulce de residuos agrícolas: nanopartículas magnéticas de óxido de hierro para enriquecimiento antioxidante y nanoenvasado sostenible: en esta investigación se explora la síntesis de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro utilizando hexahidrato de cloruro de hierro (III) y extracto de pimiento dulce de residuos agrícolas. Las nanopartículas se utilizan para el enriquecimiento antioxidante y aplicaciones de nanotecnología sostenible en envases, demostrando la versatilidad del compuesto en química verde y ciencia de los materiales (López-Alcántara et al., 2024).
  • Aumento de la resistencia de Solanum tuberosum a Alternaria solani mediante nanopartículas de óxido férrico (Fe(2)O(3)) sintetizado de forma sostenible: utilizando hexahidrato de cloruro de hierro (III), en este estudio se sintetizan nanopartículas de óxido férrico para mejorar la resistencia de la planta de la patata a las infecciones fúngicas. Este enfoque de síntesis verde subraya la relevancia del compuesto en la biotecnología agrícola y la protección sostenible de los cultivos (Anwaar et al., 2024).
  • Fabricación y caracterización de nanocompuestos textiles recubiertos de nitruro de carbono grafítico/Fe novedosos y rentables para la degradación efectiva de colorantes, y riesgos biológicos: en este estudio se detalla la fabricación de nanocompuestos textiles recubiertos con nitruro de carbono grafítico y hierro, utilizando cloruro de hierro (III) hexahidratado. Los materiales resultantes tienen una gran eficacia para degradar los contaminantes medioambientales, destacando su potencial en la descontaminación medioambiental y el tratamiento de aguas residuales (Ashraf et al., 2023).
  • Mejora del rendimiento de los andamios tubulares de policaprolactona-acetato de celulosa-ácido tánico por un recubrimiento inspirado en los mejillones: esta investigación mejora el rendimiento de los andamios tubulares utilizando un proceso de recubrimiento inspirado en el mejillón que incorpora cloruro de hierro (III) hexahidratado. El estudio demuestra una mayor biocompatibilidad y mejores propiedades mecánicas, lo que indica un potencial significativo para aplicaciones de ingeniería de tejidos (Wang et al., 2023).
Linkage
Sustituye a: FX0210-1
Analysis Note
Valoración (yodométrica, FeCl₃·6H₂O): 99,0 - 102,0 %
Identidad: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
Cloro libre: pasa la prueba
Sustancias ácidas: pasa la prueba
Nitratos(NO₃): ≤ 0,01 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,01 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Fósforo total (como PO₄): ≤ 0,01 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,01 %
Cu (Cobre): ≤ 0,003 %
Fe II (Hierro II)*: ≤ 0,002 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,005 %
Na (Sodio): ≤ 0,05 %
Zn (Cinc): ≤ 0,003 %
* El contenido de Fe(II) aumenta si no se observan las condiciones de almacenamiento (de +15 a +25 °C).
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.