Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 211,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Fe2(SO4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
399.88 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
EC Number:
233-072-9
MDL number:
Form:
powder
US$ 211,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Application
Iron(III) sulfate hydrate is a general use reagent qualified for use in plant research. It is redox active and my be used as a cell culture nutrient, in studies on iron metabolism or regulation and oxidative processes.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| form powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
| product line BioReagent | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) sulfate hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?