Merck
236489
Sigma-Aldrich
Cloruro de hierro (III) hexahydrate
greener alternative
ACS reagent, 97%
Sinónimos:
Cloruro férrico hexahydrate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 128,00
100 G
US$ 225,00
500 G
US$ 359,00
6 X 500 G
US$ 1.560,00
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 128,00
100 G
US$ 225,00
500 G
US$ 359,00
6 X 500 G
US$ 1.560,00
About This Item
Fórmula lineal:
FeCl3 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
270.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
suitable for SM 5210
presión de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
Ensayo
97%
97.0-102.0% (ACS specification)
Formulario
chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.01% P compounds (as PO4)
≤0.01% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
trazas de anión
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (lim. ~0.002%)
Zn: ≤0.003%
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Se sabe que los catalizadores de hierro son baratos y medioambientalmente benignos. Pulse aquí si desea más información.
Aplicación
El hexahidrato de cloruro de hierro (III) se puede utilizar como catalizador para:
  • La esterificación de ácidos grasos y alcoholes para sintetizar ésteres de ácidos grasos.
  • Arilaciones regioselectivas de α-amido sulfonas con arenos ricos en electrones para sintetizar triarilmetanos asimétricos o bisimétricos a mediante alquilación de Friedel-Crafts.
  • Síntesis de derivados acil azídicos mediante la acilación de azida sódica con N-acilbenzotriazoles.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and characterization of γ-Fe2O3 nanoparticles for applications in magnetic hyperthermia.
Avram A, et al.
Synthesis, 10(P151), 1-1 (2011)
Magdalena Delgado et al.
Biochemical pharmacology, 162, 213-223 (2018-12-24)
Microtubule targeting agents (MTAs) have been reported to manifest their cytotoxic effects not only in mitosis but also in interphase. However, the relationship between phase-specific susceptibility and MTA concentration, especially with respect to microtubule integrity, remains poorly defined. In addition
Crystal structure of ferric chloride hexahydrate.
Lind MD.
J. Chem. Phys. , 47(3), 990-993 (1967)
Lii, K-H. et al.
Chemistry of Materials, 10, 2599-2599 (1998)
Sheng He et al.
Biomaterials, 258, 120285-120285 (2020-08-12)
Myocardial fibrosis, resulting from ischemic injury, increases tissue resistivity in the infarct area, which impedes heart synchronous electrical propagation. The uneven conduction between myocardium and fibrotic tissue leads to dys-synchronous contraction, which progresses towards ventricular dysfunction. We synthesized a conductive
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I calculate the percentage of a specific element in a compound, like the elemental iron in 236489 BCCF3238?
    1 answer
    1. The elemental iron in this product can be determined by dividing the molecular weight of iron by the molecular weight of the material, assuming 100% purity. For lot BCCF3238 with a purity of 99.0%, the calculation, taking purity into account, would be: 55.845 g/mol / (270.30 g/mol / 0.99) = ~20.45%. This translates to approximately 204.5 mg of Fe(III) per gram of ferric chloride hexahydrate.