If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.02539
Cloruro de cobalto(II) hexahidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Cloruro de cobalto(II) hexahidratado
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-102.0% (complexometric)
Formulario
solid
potencia
766 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
densidad
1.92 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
1250 kg/m3
trazas de anión
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Co](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Puntos de carbono magnéticos fluorescentes dopados con nitrógeno y cobalto: se utiliza cloruro de cobalto (II) hexahidratado para sintetizar puntos de carbono magnéticos fluorescentes dopados con nitrógeno y cobalto. Estos innovadores materiales sirven como sondas fluorescentes ratiométricas para la detección de colesterol y ácido úrico en suero sanguíneo humano, demostrando una aplicación significativa en el diagnóstico médico y la investigación (Huang S et al., 2019).
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Materia insoluble: ≤ 0,010 %
Nitratos (NO₃): ≤ 0,01 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,002 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,001 %
Na (Sodio): ≤ 0,01 %
Ni (Níquel): ≤ 0,005 %
Pb (plomo): ≤ 0,0005 %
Zn (Cinc): ≤ 0,002 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf