31232
Cloruro de hierro (III) hexahydrate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinónimos:
Cloruro férrico hexahydrate
Productos recomendados
agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 194 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99%
form
solid
impurities
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe2+: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
General description
application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.