Documentos clave
1.02955
Supelco
2,2′-Biquinoline
GR for analysis
Sinónimos:
2,2′-Biquinoline, Cuproine, 2,2′-Diquinolyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
204-357-5
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
192-195 °C
solubilidad
1.02 mg/L
densidad aparente
290 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
Clave InChI
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 193 - 196 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable