S2VPU11RE
Sistema de filtración al vacío Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.1 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCVPU11RE, Sistema de filtración al vacío estéril Stericup Quick Release-VP
About This Item
Productos recomendados
material
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
319 mm
capacity
1000 mL
diam.
13.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
1000 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.1 μm pore size
fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Las unidades de filtración estériles Stericup® y Steritop® utilizan membranas de alto rendimiento fiables para una esterilización por filtración óptima de los reactivos, las disoluciones tampón y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con una baja adsorción inespecífica y un diseño estable sin puntas.
Esta unidad de filtración Stericup® con membrana de polietersulfona (PES), con tamaño de poro de 0,1 μm, combina un embudo de 1000 ml con un matraz receptor de 1000 ml y una tapa para procesamiento y almacenamiento.
Application
- Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
- Amortiguadores
- Disoluciones biológicas
Features and Benefits
- El embudo de filtración Quick Release se desconecta de la botella receptora con solo un cuarto de vuelta—reduciendo así la probabilidad de derrame y haciendo que sea más fácil de manipular en la mesa de trabajo y debajo de la campana.
- La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
- El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas—y un tope táctil confirma el cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derramamiento o contaminación de los contenidos esterilizados.
- Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro del tapón facilitan el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
- La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
- Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Legal Information
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Los clientes también vieron
Artículos
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.